Objektträgerschrank
Lieferant: LEICA HISTOLOGY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
3808500E
LEIH3808500EEA 760 EUR InStock
LEIH3808500E
Objektträgerschrank
Objektträgeraufbewahrung
Dieser Objektträger-Schrank bietet Platz für die Lagerung von bis zu 6.430 Mikroskop-Standardobjektträgern.
  • Stapelbar
  • 14 Fächer
  • Schwarze feste Sockelleiste oder Sockelleiste mit Rädern
Bestellinformation: Andere Farben optional erhältlich.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge