Protease Inhibitor Cocktail, für den allgemeinen Gebrauch
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M221-1MLEA 96.8 EUR InStock
M221-1ML M222-1ML
Protease Inhibitor Cocktail, für den allgemeinen Gebrauch
Zellkultur-Ergänzungen und -Zusätze
Beinhaltet eine Mischung von Protease-Inhibitoren: AEBSF, Aprotinin, E-64, Bestatin und Leupeptin. Jedes Gefäß kann in 1 ml deionisiertem Wasser zu einer 100X Lösung wiederhergestellt werden.
  • Effectively preserves the native state of proteins
M222 mit EDTA
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge