Sicherheitsmesser, SECUNORM 500
Lieferant: MARTOR ARGENTAX
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
50000110.02 50000310.02
MARO50000110.02EA 27.9 EUR InStock
MARO50000110.02 MARO50000310.02
Sicherheitsmesser, SECUNORM 500
Messer
Trapezklinge mit abgerundeter Spitze, Griff aus Aluminium.
  • Automatischer Klingenrückzug gewährt hohe Sicherheit vor Schnittverletzungen
  • Ergonomischer Griff mit rutschfestem Soft-Grip auf dem Schieber
  • Robuster, abriebfester Aluminiumgriff: Ausgelegt für hohe Schnittfrequenzen und anspruchsvollste Schneidanwendungen
  • Schieber kann flexibel von beiden Seiten bedient werden: Sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet
  • Sicherer Klingenwechsel ohne Werkzeug
  • Mit verschiedenen Schnitttiefen erhältlich
Ideal zum Schneiden von Kartons (bis zu 3-lagige), Folien, Kunststoffumreifungen, Klebeband, Textilien und Vliesstoffen.
Zertifizierungen: GS-geprüft.
Lieferumfang: Wird mit Klinge Nr. 65232 geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge