Ethyl-3-ethoxyacrylat
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SB01829DA SB01829.50
MAYBSB01829DAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01829DA MAYBSB01829.50
Ethyl-3-ethoxyacrylat
Ethyl-3-ethoxyacrylat
Formel: C₇H₁₂O₃
MW: 144.17 g/mol
MDL Number: MFCD00009863
CAS-Nummer: 1001-26-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge