2-(Trifluormethoxy)benzonitril
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
TL00362.50
MAYBTL00362.50EA 0 EUR InStock
MAYBTL00362.50
2-(Trifluormethoxy)benzonitril
2-(Trifluormethoxy)benzonitril
Formel: C₈H₄F₃NO
Siedepunkt: 80…82 °C (15 mmHg)
MDL Number: MFCD00042409
CAS-Nummer: 63968-85-4
EINECS: 264-584-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge