Streptomycinsulfat, Pulver
Lieferant: MEDIATECH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
61-088-RM
MDTC61-088-RMEA 111 EUR InStock
MDTC61-088-RM
Streptomycinsulfat, Pulver
Streptomycin sulphate
Streptomycin is an antibiotic which acts as a protein synthesis inhibitor.
This aminoglycoside acts by binding to the 30S ribocomal subunit, preventing protein production and leading to bacterial cell death. Streptomycin is more effective against Gram-positive bacteria than Gram-negative and is offered in a powder form.
Formel: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
MDL Number: MFCD00037023
CAS-Nummer: 3810-74-0
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..