Masterflex® Inertes In-Line-Rückschlagventile, PEEK, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
01355-00 01355-04 01355-12 01355-16 01355-24 01355-28
MFLX01355-00EA 58.5 EUR InStock
MFLX01355-00 MFLX01355-04 MFLX01355-12 MFLX01355-16 MFLX01355-24 MFLX01355-28
Masterflex® Inertes In-Line-Rückschlagventile, PEEK, Avantor®
Ventile Rückschlagventile
Keine Wartung erforderlich!
  • Ideal für hohe Reinheit und niedrigen Druck
  • Keine Metallkomponenten – inerter Flusspfad
  • Keine Rückflussleckage bei einem Gegendruck von 0 bis 100 psi
  • 1/4-28 UNF-Gewindeanschlüsse
Im Gegensatz zu federbetätigten Rückschlagventilen, die den Strömungsweg einschränken oder behindern können, verfügt dieses In-Line-Rückschlagventil über einen glatten Strömungsweg, der Scherkräfte und Turbulenzen minimiert.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge