Microplates, micro-volume, SpectraDrop™
Lieferant: Molecular Devices
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0200-6262 0200-6267 0200-6263 0200-6264 0200-6265 0200-6266
MLDV0200-6262EA 0 EUR InStock
MLDV0200-6262 MLDV0200-6267 MLDV0200-6263 MLDV0200-6264 MLDV0200-6265 MLDV0200-6266
Microplates, micro-volume, SpectraDrop™
Mikrotiterplatten HTS-Mikrotiterplatten
SpectraDrop™ micro-volume microplate consists of aspecially designed adapter, PTFE-coated bottom slide, and top slide with evaporation-reducing spacers.
  • Handle volumes down to 2 µl
  • Used to quantify DNA, RNA and protein
  • Cleaning convenience with hasslefree handling
  • PTFE-coated to ensure precise droplet placement
  • Slide design is compatible with 8- and/or 16-channel pipettors
These microplates comes in two density configurations, 24-wells per plate and 64-wells per plate, with two volume options, 2 or 4 µl, allowing users to select the configurationMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..