Mikrotiterplatten-Reader, multimodal, FlexStation® 3
Lieferant: Molecular Devices
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FLEX3 FLEX3-SC-ACAD3 FLEX3-R
735-0381EA 0 EUR InStock
735-0381 MLDVFLEX3-SC-ACAD3 MLDVFLEX3-R
Mikrotiterplatten-Reader, multimodal, FlexStation® 3
Mikrotiterplatten-Photometer
Der multimodale Tisch-Mikrotiterplatten-Reader FlexStation® 3 kombiniert die Leistung des multimodalen Mikrotiterplatten-Reader SpectraMax® M5e mit einem integrierten 8- oder 16-Kanal-Pipettor zu einem kompakten Tisch-Reader. Die hoch effiziente Monochromatoroptik des Mikrotiterplatten-Reader FlexStation 3 ermöglicht Einstellungen für Absorption, Fluoreszenzintensität, Fluoreszenzpolarisierung und zeitaufgelöste Fluroreszenz-Assays. Außerdem hat er eine spezielle Photomultiplier-Röhre für Lumineszenz-Assays.
  • Reader mit fünf Modi und einer Vielzahl von Anwendungen
  • Flexibler Flüssigkeitstransfer ermöglicht weitere Assay-Bedingungen
  • Anwenderdefiniertes Pipettieren vereinfacht die Assay-Optimierung
  • Lässt sich in vielfältige Automatisierungslösungen integrieren
Beim Konfigurieren des Mikrotiterplatten-Reader FlexStation 3® können die Anwender zwischen 96-Well-Pipettieren oder 384-Well-Pipettieren wählen oder beides verwenden. Nach der Installation kann der Anwender die Pipettoren ohne Werkzeuge in weniger als 5 Minuten auswechseln.
Mit einem 8- oder 16-Kanal-Pipettor bietet der Mikrotiterplatten-Reader FlexStation® 3 zusätzliche Assay-Flexibilität gegenüber dispenserbasierten Systemen, indem er direkt Reagenzien von 96- oder 384-Well-Quellplatten auf eine Auswertungsplatte spaltenweise überträgt. Darüber hinaus können die Anwender einzelne Reagenzien und Konzentrationen definieren, die in jede Spalte zu übertragen sind. Die direkte Übertragungskapazität verringert den Verbrauch an Reagenzien und ermöglicht die Untersuchung mehrerer Assay-Bedingungen auf einer einzelnen Mikrotiterplatte, so dass sich das System für Assayformate von Agonisten und Antagonisten besser nutzen lässt.
Lieferumfang: Beinhaltet die aktuelle Version der SoftMax® Pro Software. Weiteres Zubehör ist verfügbar, einschließlich des ?Max Low Volume Plate, der standardgemäßen Validierungs-Tools und der Compliance-Tools laut 21 CFR, Teil 11; nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Avantor-Vertriebszentrum. Beim Kauf muss ein 8-Kanal- und/oder ein 16-Kanalkopf ausgewählt werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
EGÄNZENDE PRODUKTE
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge