Mikroplatten-Washer, MultiWash™+
Lieferant: Molecular Devices
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MULTIWASHPLUS
MLDVMULTIWASHPLUSEA 0 EUR InStock
MLDVMULTIWASHPLUS
Mikroplatten-Washer, MultiWash™+
Mikrotiterplatten-Washer
Der MultiWash+ Mikroplatten-Washer umfasst 20 voreingestellte Protokolle, ist sowohl für 96- als auch für 384-Well-Platten konfigurierbar und wird für den direkten Einsatz mit vier verschiedenen Wasch-/Spülflaschen sowie einer Abfallflasche geliefert.
  • Intuitive, benutzerfreundliche Bedienung
  • Automatisierte Spülung reduziert Verstopfungen
  • Eine kreuzweise Aspiration reduziert das Restvolumen innerhalb jedes Wells
  • Vakuum- und druckfrei
  • Geschwindigkeit, Volumen, Einweichzeit sowie Aspirationsgeschwindigkeit und -zeit justierbar
  • Bis zu 20 verschiedene Wasch-programme (bis zu 8 Zyklen pro Programm)
Der MultiWash™+ Mikroplatten-Washer verfügt über zahlreiche Waschprotokolle und -modi. Der integrierte Touchscreen bietet 20 verschiedene Waschprotokolle mit bis zu 8 Zyklen in jedem Protokoll. Bei dem Gerät sind darüber hinaus Geschwindigkeit und Volumen, Aspirationsgeschwindigkeit und -zeit sowie Einweichzeiten justierbar. Es sind drei Schüttelmodi verfügbar.
Lieferumfang: Das komplette System umfasst den MultiWash™+ für 96-Well-Platten, 4 Flüssigkeitsleitungen, 8-fach-Verteilung und Schläuche, 4 Wasch-/Spülflaschen (2 l) und 1 Abfallflasche (2,5 l). Zusätzliche Optionen umfassen: 16-fach-Verteilung für 384-Well-Platten, 12-fach-Verteilung, Washer-Wartungs-Kit, externer Schlauchsatz (4-fach) und Ersatz-Wasch-/Sprühflaschen (2 l). Für weitere Informationen zu der Palette an optionalen Elementen kontaktieren Sie Ihr lokales Vertriebsbüro.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge