Antirutschband, Safety-Walk™ Standard
Lieferant: 3M
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SW1SC305
MMMASW1SC305EA 670 EUR InStock
MMMASW1SC305
Antirutschband, Safety-Walk™ Standard
Klebebänder
Das Safety-Walk™ Standard-Klebeband besteht aus Schleifpartikeln, die durch ein robustes, haltbares Polymer mit einer Kunststofffolie verbunden sind.
  • Rutschfeste, abriebfeste Oberfläche
  • Versehen mit einer selbstklebenden Rückseite
Ideal für den Einsatz auf allen rutschigen Untergründen mit intensivem Geh- und Rollverkehr wie in Produktions- und Lagerkorridoren, auf Rampen, Treppen, Leitern, Maschinen und LKWs.
Länge: 18,2 m
Farbe: Schwarz
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge