Gesichtsschutz, Peltor™ MultiVisor™-System V4F
Lieferant: 3M
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
V4F
MMMAV4FEA 0 EUR InStock
MMMAV4F
Gesichtsschutz, Peltor™ MultiVisor™-System V4F
Gesichtsschutz
Klares PC-Visier mit Sonnenblende. Kompatibel mit allen Peltor™-Helmen.
  • Extrem schlagfestes klares Visier
  • Hergestellt aus hochwertigem Polycarbonat mit hervorragender Schlag- und Kratzfestigkeit
  • Geeignet für die Kombination mit Helmen
Temperaturbereich: −40...+130 °C
Dicke: 1 mm
Poids: 110 g
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge