Enviro swab
Lieferant: 3M Food Safety
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
ENVSWB100
MMMPENVSWB100EA 489 EUR InStock
MMMPENVSWB100
Enviro swab
Tupfer Tupfer für die Probenahme
The 3M™ Enviro Swab is a pre-moistened swab, ready to use for collecting environmental samples on all types of food contact surfaces in the food industry.
  • Ready-to-use swab reaches into corners and hard-to-reach areas for increased accuracy
  • Tamper-evident band indicates if the swab has been used
  • Convenient design helps improve sampling consistency from tech-to-tech and plant-to-plant
  • Resealable tube provides tight closure for sample transportation
  • Self-contained swab and vial for increased productivity and efficiency
Each swab is in a close sealedMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..