2-Chlor-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
10809468-25G
MOLE10809468-25GEA 100 EUR InStock
MOLE10809468-25G
2-Chlor-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin
2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
Formel: C₅H₆ClN₃O₂
MDL Number: MFCD00075607
CAS-Nummer: 3140-73-6
EINECS: 221-541-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge