3-Nitrobenzonitril
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
22014862-25G
MOLE22014862-25GEA 0 EUR InStock
MOLE22014862-25G
3-Nitrobenzonitril
3-Nitrobenzonitril
Formel: C₇H₄N₂O₂
Siedepunkt: 258 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 110 °C
Dichte: 0,33 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007194
CAS-Nummer: 619-24-9
EINECS: 210-587-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge