3-Amino-4-chlorbenzoesäure
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
27137344-25G
MOLE27137344-25GEA 0 EUR InStock
MOLE27137344-25G
3-Amino-4-chlorbenzoesäure
3-Amino-4-chlorobenzoic acid
Formel: C₇H₆ClNO₂
Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 214…215 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007671
CAS-Nummer: 2840-28-0
EINECS: 220-635-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge