Isoscopoletin (6-hydroxy-4-methylcoumarin)
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
27832217-100MG
MOLE27832217-100MGEA 0 EUR InStock
MOLE27832217-100MG
Isoscopoletin (6-hydroxy-4-methylcoumarin)
Isoscopoletin (6-Hydroxy-4-methylcoumarin)
Formel: C₁₀H₈O₃
MW: 176.17 g/mol
MDL Number: MFCD00016967
CAS-Nummer: 2373-31-1
EINECS: 219-146-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge