5-Methylbenzotriazol
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
28528039-100G
MOLE28528039-100GEA 0 EUR InStock
MOLE28528039-100G
5-Methylbenzotriazol
5-Methylbenzotriazol
Formel: C₇H₇N₃
Siedepunkt: 361 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 85 °C
MDL Number: MFCD00005702
CAS-Nummer: 136-85-6
EINECS: 205-265-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge