2-Aminoimidazolhemisulfat
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
29958183-25G
MOLE29958183-25GEA 0 EUR InStock
MOLE29958183-25G
2-Aminoimidazolhemisulfat
2-Aminoimidazolhemisulfat
Formel: C₆H₁₂N₆O₄S
MDL Number: MFCD00013162
CAS-Nummer: 1450-93-7
EINECS: 215-918-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge