N-Benzylglycinethylester
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
30356549-25G
MOLE30356549-25GEA 0 EUR InStock
MOLE30356549-25G
N-Benzylglycinethylester
N-Benzylglycinethylester
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
MDL Number: MFCD00009174
CAS-Nummer: 6436-90-4
EINECS: 229-218-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge