α,4-Dichlor-α-phenyltoluol
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
31624208-100G
MOLE31624208-100GEA 0 EUR InStock
MOLE31624208-100G
α,4-Dichlor-α-phenyltoluol
α,4-Dichlor-α-phenyltoluol
Formel: C₁₃H₁₀Cl₂
Siedepunkt: 159 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000856
CAS-Nummer: 134-83-8
EINECS: 205-158-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge