(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinon
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
32506253-1G
MOLE32506253-1GEA 172 EUR InStock
MOLE32506253-1G
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinon
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinon
Formel: C₆H₁₁NO₂
MDL Number: MFCD00010847
CAS-Nummer: 17016-83-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge