2,5-Dichloranilin
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
32619825-1KG
MOLE32619825-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE32619825-1KG
2,5-Dichloranilin
2,5-Dichloranilin
Formel: C₆H₅Cl₂N
Siedepunkt: 251 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 46…50 °C
Dichte: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007667
CAS-Nummer: 95-82-9
EINECS: 202-455-2
UN: 3442
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge