Hydrindantin Dihydrat
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
58435547
MOLE58435547EA 0 EUR InStock
MOLE58435547
Hydrindantin Dihydrat
Hydrindantin Dihydrat
Formel: C₁₈H₁₀O₆·2H₂O
MDL Number: MFCD00149242
CAS-Nummer: 5950-69-6
EINECS: 227-713-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge