N-tert-Butylbenzylamin
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
61781090-100G
MOLE61781090-100GEA 0 EUR InStock
MOLE61781090-100G
N-tert-Butylbenzylamin
N-tert-Butylbenzylamin
Formel: C₁₁H₁₇N
MDL Number: MFCD00008798
CAS-Nummer: 3378-72-1
EINECS: 222-179-6
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge