4-Hydroxy-3-methoxybenzylalkohol
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
63880340-100G
MOLE63880340-100GEA 0 EUR InStock
MOLE63880340-100G
4-Hydroxy-3-methoxybenzylalkohol
4-Hydroxy-3-methoxybenzylalkohol
Formel: C₈H₁₀O₃
Siedepunkt: 293 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 113 °C
MDL Number: MFCD00004659
CAS-Nummer: 498-00-0
EINECS: 207-852-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge