(2-Methoxyethoxy)methylchlorid
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M11880362
MOLEM11880362EA 0 EUR InStock
MOLEM11880362
(2-Methoxyethoxy)methylchlorid
(2-Methoxyethoxy)methylchlorid
Formel: ClCH₂OCH₂CH₂OCH₃
Siedepunkt: 50 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,094 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000888
CAS-Nummer: 3970-21-6
EINECS: 223-589-8
UN: 1992
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge