D(-)-Leucinol
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M20692720
MOLEM20692720EA 0 EUR InStock
MOLEM20692720
D(-)-Leucinol
D(-)-Leucinol
Formel: C₆H₁₅NO
Siedepunkt: 199 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,897 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004734
CAS-Nummer: 53448-09-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge