5-Chlor-2-mercaptobenzothiazol
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M21566757
MOLEM21566757EA 0 EUR InStock
MOLEM21566757
5-Chlor-2-mercaptobenzothiazol
5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole
Formel: C₇H₄ClNS₂
MDL Number: MFCD00005783
CAS-Nummer: 5331-91-9
EINECS: 226-235-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge