2,3,4,5-Tetrafluorbenzoesäure
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M29342429
MOLEM29342429EA 0 EUR InStock
MOLEM29342429
2,3,4,5-Tetrafluorbenzoesäure
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoic acid
Formel: C₇H₂F₄O₂
Siedepunkt: 135…137 °C (23 mmHg)
Melting Pt: 92…92,5 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009613
CAS-Nummer: 1201-31-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge