4-Brombutyronitril
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M41593590
MOLEM41593590EA 0 EUR InStock
MOLEM41593590
4-Brombutyronitril
4-Brombutyronitril
Formel: BrH₂CCH₂CH₂CN
MW: 148 g/mol
Siedepunkt: 205
Dichte: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 103
MDL Number: MFCD00001971
CAS-Nummer: 5332-06-9
EINECS: 226-236-6
UN: 3276
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge