4-Brombenzylamin Hydrochlorid
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M53227275
MOLEM53227275EA 0 EUR InStock
MOLEM53227275
4-Brombenzylamin Hydrochlorid
4-Brombenzylamin Hydrochlorid
Formel: C₇H₉BrClN
MDL Number: MFCD00012860
CAS-Nummer: 26177-44-6
EINECS: 247-503-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge