D(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycin
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M57712989
MOLEM57712989EA 0 EUR InStock
MOLEM57712989
D(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycin
D(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycin
Formel: C₈H₉NO₃
MDL Number: MFCD00004262
CAS-Nummer: 22818-40-2
EINECS: 245-247-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge