D(-)-Diisopropyltartrat
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M67988409
MOLEM67988409EA 0 EUR InStock
MOLEM67988409
D(-)-Diisopropyltartrat
D(-)-Diisopropyltartrat
Formel: C₁₀H₁₈O₆
MDL Number: MFCD00008876
CAS-Nummer: 62961-64-2
EINECS: 263-771-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge