D-α-Phenylalanin
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M76521605
MOLEM76521605EA 0 EUR InStock
MOLEM76521605
D-α-Phenylalanin
D-α-Phenylalanin
Formel: C₉H₁₁NO₂
Siedepunkt: 295 °C (1013 hPa)
MDL Number: MFCD00004270
CAS-Nummer: 673-06-3
EINECS: 211-603-5
Merck Index: 12,07425
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge