3-Hydroxypicolinsäure
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M84867525
MOLEM84867525EA 0 EUR InStock
MOLEM84867525
3-Hydroxypicolinsäure
3-Hydroxypicolinsäure
Formel: C₆H₅NO₃
MDL Number: MFCD00006294
CAS-Nummer: 874-24-8
EINECS: 212-859-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge