Schränke für Chemikalien, CF-CLASSIC
Lieferant: asecos
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
30802 30801 30800 30799 30798 30797 30796
MSGA30802EA 801 EUR InStock
MSGA30802 MSGA30801 MSGA30800 MSGA30799 MSGA30798 MSGA30797 MSGA30796
Schränke für Chemikalien, CF-CLASSIC
Möbel Lagerschränke
Sichere und zugelassene Lagerung verschiedener Gefahrstoffe in Innenräumen in einem Sicherheitsschrank.
  • Robuste Konstruktion und Langlebigkeit – stabile Stahlblechkonstruktion
  • Keine unbefugte Nutzung: Tür abschließbar mit Zylinderschloss (im Drehgriff integriert)
  • Belüftung – Lüftungsöffnungen in der Tür, anschlussfertig (DN 75) an der Oberseite an eine technische Absauganlage
  • Höhenverstellbare, verzinkte Wannenböden, Tragkraft 50 kg
Made in Germany.
Bestellinformation: Alle Schränke werden mit Wannenböden (verzinktes Stahlblech) und einer max. Tragkraft von 50 kg pro Boden geliefert. Weitere Informationen finden Sie in der Produktbeschreibung in der Bestelltabelle.
Lieferumfang: Lieferpreise auf Anfrage erhältlich.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge