Spezialfolie auf Basis von Vinylidenchlorid, Elastizitt ca. 60 % Mit sehr guten Barriereeigenschaften, lebensmittelecht Hervorragend geeignet zum Abdecken von Gel-Elektrophorese-Platten Nicht brennbar, mikrowellengeeignet, Lieferung im Abreikarton 1 * 1 Rolle
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
Spezialfolie auf Basis von Vinylidenchlorid, Elastizitt ca. 60 % Mit sehr guten Barriereeigenschaften, lebensmittelecht Hervorragend geeignet zum Abdecken von Gel-Elektrophorese-Platten Nicht brennbar, mikrowellengeeignet, Lieferung im Abreikarton 1 * 1 Rolle
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Spezialfolie auf Basis von Vinylidenchlorid, Elastizität ca. 60 % Mit sehr guten Barriereeigenschaften, lebensmittelecht Hervorragend geeignet zum Abdecken von Gel-Elektrophorese-Platten Nicht brennbar, mikrowellengeeignet, Lieferung im Abreißkarton 1 * 1 Rolle MSPPSA30 1 * 1 Rolle
Hersteller-Artikelnummer:: SA30
Lokale Artikelnummer:: MSPPSA30
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder