Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Steriles Ärmel-/Handschuhsystem, BioClean™

Lieferant: Nitritex

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

GSG10NITXLMA_U GSG10NITXLMA
112-6124EA 575 EUR InStock
112-6124 NITRGSG10NITXLMA
Steriles Ärmel-/Handschuhsystem, BioClean™
Handschuhe
Sauberes und steriles Ärmel-/Handschuhsystem, Nitrilärmel durch einen Kanalring und O-Ring an einem beidhändigen Polychloropren-Handschuh (BioClean S-BFAP) befestigt.

  • Ärmel und Handschuh getestet nach ASTM D6978-05 für den Umgang mit Chemotherapeutika
  • Ultra-saubere Oberfläche gewährleistet Produktschutz
  • Ärmel 100% geprüft und auf Luftdichtheit getestet (vor dem Guillotinieren)
  • Ärmel geeignet für Autoklavieren
  • Gammabestrahlt (Sterility Assurance Level (SAL) von 10⁻⁶)
  • Ärmel kann mit VHP oder IPA desinfiziert werden
  • Passt für Anschlussgröße 8"/203 mm

Kompatibel mit Reinräumen ISO-Klasse 4 und der EU GMP-Stufe A.

* Länge des kompletten Systems (Handschuh + Ärmel)

Zertifizierungen: EN ISO 374-1 Typ C, EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Kat. III; AQL 0,65
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen
Getestet nach Permeationsstandard ASTM D6978-05 für zytotoxische Arzneimittel
.

Verpackung: Ein System – bestehend aus Ärmel, Handschuh und Kanalring/O-Ring-Baugruppe, verpackt in einem inneren PE-Beutel; zwei innere Beutel (zwei Systeme – ein L und ein R) verpackt pro äußerem PE-Beutel; 10 äußere Beutel (20 Systeme) pro ausgekleideter weißer Correx-Box. Verkauft paarweise, einzeln verpackt.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge