Reinraum-Gesichtsmasken, BioClean™ MHA
Lieferant: Nitritex
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MHA210-0
NITRMHA210-0EA 0 EUR InStock
NITRMHA210-0
Reinraum-Gesichtsmasken, BioClean™ MHA
Masken Reinraum-Masken
Diese BioClean MHA™ Gesichtsmasken mit Kopfschlaufen für die Reinraumanwendung wurden entwickelt, um den Anforderungen der anspruchsvollsten Betriebsumgebungen zu entsprechen.
  • Breite: 210 mm für hervorragenden Schutz
  • Unmissverständlich markiert, um innere und äußere Oberfläche zu unterscheiden
  • Extra langer, anschmiegsamer Nasenriemen sorgt für Tragekomfort
  • Latexfrei
Unsterile Schichten: Innere Schicht aus Vliesstoff PP/PE (hygroskopisch), Filterschicht aus schmelzgeblasenem PP, Außenschicht aus Vliesstoff PP/PE (hydrophob), Kopfschlaufen PU. Sterile Schichten: Innere Schicht aus Vliesstoff PP/PE (hygroskopisch), Filterschicht aus schmelzgeblasenem PP, Außenschicht aus Vliesstoff PP/PE (hydrophob), Kopfschlaufen PU.
Sterile Masken entwickeln nach der Sterilisation aufgrund der Verwendung von High-Tech-proprietären Materialien einen minimalen Geruch.
Hergestellt aus Hochleistungsmaterialien, um eine hervorragende Nahtfestigkeit und eine geringe Partikelablösung zu gewährleisten. An einem trockenen, kühlen Platz aufbewahren (<40 °C) geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht.
Zertifizierungen: Hergestellt und verpackt in einem Reinraum der ISO-Klasse 4. Hergestellt in einer nach ISO 9001:2008 und ISO 13485:2003 registrierten Einrichtung gemäß ISO 2859-Standardverfahren. Getestet nach Standard ASTM F2101 auf Bakterienfiltrationseffizienz (BFE).
Lieferumfang: Erhältlich in steriler und unsteriler Ausführung sowie als Produkt zum Binden (MTA) und Produkt mit Ohrschlaufen (MEA).
Verpackung: Sterile Masken: Individuell verpackt, unsterile Masken: Entweder individuell verpackt oder Großpackung.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge