Nitrogen generator, Precision nitrogen 600
Lieferant: PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
61-0600
PEAK61-0600EA 6690 EUR InStock
PEAK61-0600
Nitrogen generator, Precision nitrogen 600
Gasgeneratoren Stickstoff-Generatoren
The Precision Nitrogen 600 has been developed to provide a constant and consistent source of nitrogen for detector make-up gas at standard/typical detection levels for GC applications, as well as headspace vial pressurisation, purge and trap, tube conditioning for thermal desorption and sample preparation. These generators are capable of delivering high purity nitrogen, removing oxygen and moisture via Pressure Swing Adsorption and Carbon Molecular Sieve technology.
  • Suitable as make-up gas at standard detection limits
  • Constant and consistent supply, avoid
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..