Mikrotomklingen, Personna Plus®
Lieferant: PERSONNA MEDICAL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
72-0114-0000
PERS72-0114-0000EA 255 EUR InStock
PERS72-0114-0000
Mikrotomklingen, Personna Plus®
Mikrotome und Mikrotomanordnungen Mikrotomklingen und -griffe
Personna Plus® Mikrotomklingen mit MicroCoat® Beschichtung.
  • MicroCoat® Beschichtungsverfahren für Klingen, die mit sauberer, glatter Präzision gleiten
  • Schafft ein konstant einheitliches Band ohne Furchen oder abgetrennte Paraffinstücke
  • Spender mit transparentem Sichtbereich, in dem die Anzahl der verfügbaren Klingen zu sehen ist
  • Entsorgungs-Reservoir verhindert, dass gebrauchte Klingen herausfallen
Lieferumfang: In einem Kunststoff-Sicherheitsspender geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge