5,5-Diphenylhydantoin
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
ICRS0387
PROOICRS0387EA 226 EUR InStock
PROOICRS0387
5,5-Diphenylhydantoin
5,5-Diphenylhydantoin
Formel: C₁₅H₁₂N₂O₂
MDL Number: MFCD00005264
CAS-Nummer: 57-41-0
EINECS: 200-328-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge