(±)-4-Hydroxy-3-methoxymandelsäure
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
MM0262.06
PROOMM0262.06EA 916 EUR InStock
PROOMM0262.06
(±)-4-Hydroxy-3-methoxymandelsäure
(±)-4-Hydroxy-3-methoxymandelsäure
Formel: C₉H₁₀O₅
Siedepunkt: 421 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 132…134 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004235
CAS-Nummer: 55-10-7
EINECS: 200-224-0
Merck Index: 12,10070
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge