Cryopreservation solutions, defined, 2-8CELLsius + DMSO
Lieferant: PROTIDE PHARMACEUTICALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PP338DM5-10 PP338DM5-50 PP338DM5-100 PP338DM5-100B PP338DM10-10 PP338DM10-50 PP338DM10-100 PP338DM10-100B 338DM10-1000B PP338DM20-100B 338DM20-1000B
PRPHPP338DM5-10EA 0 EUR InStock
PRPHPP338DM5-10 PRPHPP338DM5-50 PRPHPP338DM5-100 PRPHPP338DM5-100B PRPHPP338DM10-10 PRPHPP338DM10-50 PRPHPP338DM10-100 PRPHPP338DM10-100B PRPH338DM10-1000B PRPHPP338DM20-100B PRPH338DM20-1000B
Cryopreservation solutions, defined, 2-8CELLsius + DMSO
Zellkultur-Ergänzungen und -Zusätze
When combined with DMSO, 2-8CELLsius™ can be utilised as a cryopreservation solution. 2-8CELLsius™ + DMSO is a cytoprotective, protein-free solution, with bio-stabilisers that support high post thaw cell viability. Optimal recovery is achieved through a novel approach to cell physiology at ultra-low temperatures.
  • TYPE II drug master file
  • USP grade components/highest grade
  • Supports high cell viability
  • No animal or human proteins
  • No growth factors, hormones, antibiotics
  • Ready to use/sterile membrane filtered
Zertifizierungen: cGMP manufactured.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..