Anti-CHK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: ProSci Inc.
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2391
PRSI2391EA 435 EUR InStock
PRSI2391
Anti-CHK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Antikörper
Chk2 Antibody: The p53 tumor-suppressor gene integrates numerous signals that control cell life and death. Several novel molecules involved in p53 signaling, including Chk2, p53R2, p53AIP1, Noxa, PIDD, and PID/MTA2, were recently discovered. The checkpoint kinase Chk2 is the mammalian homologue of yeast Cds1/Rad53. In response to DNA damage, the checkpoint kinase ATM phosphorylates and activates Chk2, which in turn directly phosphorylates and activates p53. Chk2 serves as ATM downstream effector to mediate activation of p53. Chk2 also phosphorylates and activates BRCA1, the product of aMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..