Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4H11] (PE (Phycoerythrin))

Lieferant: ProSci Inc.

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

76-405
PRSI76-405EA 594 EUR InStock
PRSI76-405
Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4H11] (PE (Phycoerythrin))
Antikörper
The 4H11 monoclonal antibody specifically reacts with the Class III epitope of CD34 (mucosialin), a transmembrane phosphoglycoprotein. It is expressed on most hematopoietic progenitors, pluripotent stem cells and tumor cells.

Type: Primary
Antigen: CD34
Clonality: Monoclonal
Clone: 4H11
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge