Sicherheits-Halbstiefel, Schnürsystem, Steelite™ WORK FW21
Lieferant: Portwest Clothing
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FW21BKR37 FW21BKR48 FW21BKR47 FW21BKR46 FW21BKR45 FW21BKR44 FW21BKR43 FW21BKR42 FW21BKR41 FW21BKR40 FW21BKR39 FW21BKR38
PRTWFW21BKR37EA 29.6 EUR InStock
PRTWFW21BKR37 PRTWFW21BKR48 PRTWFW21BKR47 PRTWFW21BKR46 PRTWFW21BKR45 PRTWFW21BKR44 PRTWFW21BKR43 PRTWFW21BKR42 PRTWFW21BKR41 PRTWFW21BKR40 PRTWFW21BKR39 PRTWFW21BKR38
Sicherheits-Halbstiefel, Schnürsystem, Steelite™ WORK FW21
Schuhe und Stiefel
Antistatischer Sicherheits-Halbstiefel aus Büffelspaltleder mit Zwei-Dichten-PU/PU-Sohle, öl- und hitzebeständig (+200 °C).
  • Stoßdämpfende Ferse
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Colour: Black
Zertifizierungen: EN ISO 20345:2011; S1, SRC, HRO.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge