Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kapillarsäulen, Rtx®-624

Lieferant: Restek

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

40924 40925 10968 10969 10970 10971 10972 10973 10974 10975 10982 40924-6850 10968-6850 10970-101 10970-600 10970-6850 10971-1266850 10971-600 10971-6850 10972-042 10972-6850 10973-6850
568-2451EA 651 EUR InStock
568-2451 568-2452 568-2165 568-2166 568-2167 568-2168 568-2169 568-2170 568-2171 568-2172 568-2173 REST40924-6850 REST10968-6850 REST10970-101 REST10970-600 REST10970-6850 REST10971-1266850 REST10971-600 REST10971-6850 REST10972-042 REST10972-6850 REST10973-6850
Kapillarsäulen, Rtx®-624
Chromatographiesäulen
Anwendungsspezifische Säulen für flüchtige organische Schadstoffe. Empfohlen in den U.S. EPA-Methoden für flüchtige organische Schadstoffe.

Phase mit niedriger bis mittlerer Polarität; Crossbond® 6% Cyanopropylphenyl/94% Dimethylpolysiloxan

Temperaturbereich: −20 bis 240 °C

Passender Ersatz für: DB-1301, DB-624, VF-1301ms, VF-624ms, CP-1301, ZB-624. Entspricht der USP G43-Phase.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge