Kapillarsäulen, Rxi®-1HT-Säulen (Quarzglas)
Lieferant: Restek
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
13951 13952 13950
REST13951EA 879 EUR InStock
REST13951 REST13952 REST13950
Kapillarsäulen, Rxi®-1HT-Säulen (Quarzglas)
Chromatographiesäulen
Diese Quarzglassäulen werden für Hochtemperaturanwendungen wie Kohlenwasserstoffe mit hohem Molekulargewicht verarbeitet.
  • Unpolare Phase; Dimethylpolysiloxan
  • Temperaturbereich: -60 bis 400 °C
Ähnliche Phasen: DB-1ht, ZB-1HTinferno.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge